Merck
ENAH38A2D8B5
Enamine
1-(2-aminoethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.7
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-aminoethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c10-7-6-9(8(11)12)4-2-1-3-5-9;/h1-7,10H2,(H,11,12);1H
Klucz InChI
KDHJRBMAVVBSKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764269
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764269
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)