Merck
ENAH38A2D8AE
Enamine
(pyrrolidin-2-yl)methanethiol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.68
Numer MDL:
Iupac Name
pyrrolidin-2-ylmethanethiol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NS.ClH/c7-4-5-2-1-3-6-5;/h5-7H,1-4H2;1H
Klucz InChI
WQZYDUAYFBOFQJ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764249
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764249
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)