Merck
ENAH38A2D84A
Enamine
3-(phenoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.71
Numer MDL:
Iupac Name
3-(phenoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c12-10-6-9(7-10)8-13-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,9-10H,6-8,12H2;1H
Klucz InChI
VNOPNXDHCKDGHV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763301
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763301
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)