Merck
ENAH38A2CFE3
Enamine
6-oxa-2-thia-9-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.74
Numer MDL:
Iupac Name
6-oxa-2-thia-9-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NOS.ClH/c1-3-9-4-5-10-8(1)2-6-11-7-8;/h9H,1-7H2;1H
Klucz InChI
NPRKBTUUPDWOKF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762550
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762550
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)