Merck
ENAH38A2CFC2
Enamine
1-[(3-fluorophenyl)methyl]piperidin-4-one hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.71
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-fluorobenzyl)piperidin-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14FNO.ClH/c13-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-12(15)5-7-14;/h1-3,8H,4-7,9H2;1H
Klucz InChI
ZTHQVIPDLHQIKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762343
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762343
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)