Merck
ENAH38A2CF66
Enamine
tert-butyl 7-(aminomethyl)-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
Wybierz wielkość
50 MG
1404,00 zł
100 MG
2100,15 zł
250 MG
3001,05 zł
500 MG
4715,10 zł
1 G
6048,90 zł
2.5 G
11 852,10 zł
5 G
17 532,45 zł
10 G
26 003,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6759861-50MG
1404,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1404,00 zł
100 MG
2100,15 zł
250 MG
3001,05 zł
500 MG
4715,10 zł
1 G
6048,90 zł
2.5 G
11 852,10 zł
5 G
17 532,45 zł
10 G
26 003,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.32
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6759861-50MG
1404,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
tert-butyl 7-(aminomethyl)-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-4-9(8-13)12(14)5-6-12/h9H,4-8,13H2,1-3H3
Klucz InChI
FVVGHEDRHRKRSN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759861
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759861
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)