Merck
ENAH38A2CF3F
Enamine
5-tert-butyl-1,4-oxazepane hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.72
Numer MDL:
Iupac Name
5-(tert-butyl)-1,4-oxazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-9(2,3)8-4-6-11-7-5-10-8;/h8,10H,4-7H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
FXRUSTQXVFIENO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759646
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759646
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)