Merck
ENAH38A2CF23
Enamine
1H-spiro[furo[3,4-c]pyridine-3,4'-piperidine] dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1H-spiro[furo[3,4-c]pyridine-3,4'-piperidine] dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O.2ClH/c1-4-13-7-10-9(1)8-14-11(10)2-5-12-6-3-11;;/h1,4,7,12H,2-3,5-6,8H2;2*1H
Klucz InChI
SUPFIUOBNYIFMA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759501
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759501
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)