Merck
ENAH38A2CEBE
Enamine
methyl 2-[(5-hydroxypyrimidin-2-yl)(methyl)amino]acetate
Wybierz wielkość
50 MG
2127,15 zł
100 MG
3074,85 zł
250 MG
4297,50 zł
500 MG
6655,05 zł
1 G
8480,25 zł
2.5 G
16 424,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6758844-50MG
2127,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2127,15 zł
100 MG
3074,85 zł
250 MG
4297,50 zł
500 MG
6655,05 zł
1 G
8480,25 zł
2.5 G
16 424,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6758844-50MG
2127,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl N-(5-hydroxypyrimidin-2-yl)-N-methylglycinate
Inchi Code
1S/C8H11N3O3/c1-11(5-7(13)14-2)8-9-3-6(12)4-10-8/h3-4,12H,5H2,1-2H3
Klucz InChI
PVCPVMGEFUSFFN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758844
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758844
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)