Merck
ENAH38A2CE9E
Enamine
5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.62
Numer MDL:
Iupac Name
5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.ClH/c7-5-3-8-6-4-10-2-1-9(5)6;/h3H,1-2,4,7H2;1H
Klucz InChI
NLDWOSUPPOWBOI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758608
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758608
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)