Merck
ENAH38A2CE32
Enamine
2-(4-methyl-5-oxocyclohex-3-en-1-yl)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-methyl-5-oxo-3-cyclohexen-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H14O3/c1-6-3-4-8(5-9(6)11)7(2)10(12)13/h3,7-8H,4-5H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
WBPNIFAWLPCWGX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748991
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748991
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)