Merck
ENAH38A2CCF0
Enamine
6-bromo-2-chloro-3-(propan-2-yl)quinoline
Wybierz wielkość
100 MG
778,05 zł
250 MG
1111,50 zł
500 MG
2082,60 zł
1 G
2778,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6736360-100MG
778,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
778,05 zł
250 MG
1111,50 zł
500 MG
2082,60 zł
1 G
2778,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.58
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6736360-100MG
778,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-3-isopropylquinoline
Inchi Code
1S/C12H11BrClN/c1-7(2)10-6-8-5-9(13)3-4-11(8)15-12(10)14/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
RCLDHGIJEJKOSY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736360
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736360
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)