Merck
ENAH38A2CC54
Enamine
2-(5,5-difluoroazepan-4-yl)acetonitrile hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.65
Numer MDL:
Iupac Name
2-(5,5-difluoroazepan-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12F2N2.ClH/c9-8(10)3-6-12-5-2-7(8)1-4-11;/h7,12H,1-3,5-6H2;1H
Klucz InChI
IVBPMOKJQKLHAD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748882
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748882
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)