Merck
ENAH38A2BE50
Enamine
2-chloro-6-(pyrimidin-2-yl)pyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.61
Numer MDL:
Iupac Name
2-(6-chloropyrazin-2-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H5ClN4/c9-7-5-10-4-6(13-7)8-11-2-1-3-12-8/h1-5H
Klucz InChI
XXUOJBZPEKWJOR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2775537
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2775537
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)