Merck
ENAH38A2BDF8
Enamine
2,5-dibromo-3-fluorothiophene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.92
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,5-dibromo-3-fluorothiophene
Inchi Code
1S/C4HBr2FS/c5-3-1-2(7)4(6)8-3/h1H
Klucz InChI
COZAAGPTYBLGJV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102230
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102230
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)