Merck
ENAH38A2BDB9
Enamine
9-methyl-9H-carbazole-3,6-dicarbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.26
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
211-212
Iupac Name
9-methyl-9H-carbazole-3,6-dicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H11NO2/c1-16-14-4-2-10(8-17)6-12(14)13-7-11(9-18)3-5-15(13)16/h2-9H,1H3
Klucz InChI
ADDBIFUIFFYIQN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272036
Melting Point
211-212
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272036
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)