Merck
ENAH38A2BD80
Enamine
3-fluoro-2,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1951,65 zł
100 MG
2799,90 zł
250 MG
3911,40 zł
500 MG
6034,95 zł
1 G
7684,65 zł
2.5 G
14 862,60 zł
5 G
21 894,30 zł
10 G
32 371,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1223580-50MG
1951,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1951,65 zł
100 MG
2799,90 zł
250 MG
3911,40 zł
500 MG
6034,95 zł
1 G
7684,65 zł
2.5 G
14 862,60 zł
5 G
21 894,30 zł
10 G
32 371,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.62
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1223580-50MG
1951,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-fluoro-2,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12FN.ClH/c1-5(2,3-6)4-7;/h3-4,7H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
HEXWULANUUVCLN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223580
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223580
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)