Merck
ENAH38A2BB2E
Enamine
2-(4-aminopiperidin-1-yl)benzoic acid dihydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1471,95 zł
250 MG
2010,15 zł
500 MG
3051,45 zł
1 G
3858,75 zł
2.5 G
7368,75 zł
5 G
10 808,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-75022-100MG
1471,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1471,95 zł
250 MG
2010,15 zł
500 MG
3051,45 zł
1 G
3858,75 zł
2.5 G
7368,75 zł
5 G
10 808,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-75022-100MG
1471,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(4-aminopiperidin-1-yl)benzoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.2ClH/c13-9-5-7-14(8-6-9)11-4-2-1-3-10(11)12(15)16;;/h1-4,9H,5-8,13H2,(H,15,16);2*1H
Klucz InChI
NOIJJHQUEHXSEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75022
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75022
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)