Merck
ENAH38A2B96C
Enamine
3,3-difluoro-2,2-dimethylbutyl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.22
Numer MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-2,2-dimethylbutyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H11F5O3S/c1-5(2,6(3,8)9)4-15-16(13,14)7(10,11)12/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
PTQXQDYHVLFTBR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487852
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487852
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)