Merck
ENAH3155230B
Enamine
3-(3-hydroxyazetidin-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
2016,00 zł
250 MG
2799,90 zł
500 MG
4297,50 zł
1 G
5455,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6743457-100MG
2016,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2016,00 zł
250 MG
2799,90 zł
500 MG
4297,50 zł
1 G
5455,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.66
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6743457-100MG
2016,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-(3-hydroxyazetidin-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO3.ClH/c10-7-3-9(4-7)6-1-5(2-6)8(11)12;/h5-7,10H,1-4H2,(H,11,12);1H
Klucz InChI
APIDSIDXEBXPMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743457
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743457
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)