Merck
ENAH3155210D
Enamine
2-(1H-pyrazol-4-yl)morpholine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.11
Numer MDL:
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-4-yl)morpholine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O.2ClH/c1-2-11-7(5-8-1)6-3-9-10-4-6;;/h3-4,7-8H,1-2,5H2,(H,9,10);2*1H
Klucz InChI
DVYAQQBDFGIWNT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738813
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738813
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)