Merck
ENAH315520DC
Enamine
[4-(2-cyclopropylethynyl)phenyl]methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
2016,00 zł
250 MG
2799,90 zł
500 MG
4297,50 zł
1 G
5455,80 zł
2.5 G
10 498,50 zł
5 G
15 430,05 zł
10 G
22 783,50 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6738580-100MG
2016,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2016,00 zł
250 MG
2799,90 zł
500 MG
4297,50 zł
1 G
5455,80 zł
2.5 G
10 498,50 zł
5 G
15 430,05 zł
10 G
22 783,50 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.7
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6738580-100MG
2016,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(4-(cyclopropylethynyl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13N.ClH/c13-9-12-7-5-11(6-8-12)4-3-10-1-2-10;/h5-8,10H,1-2,9,13H2;1H
Klucz InChI
NYEKVJLGFLBJLB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738580
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738580
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)