Merck
ENAH315520BD
Enamine
(3-chlorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1813,50 zł
250 MG
2597,40 zł
500 MG
4095,00 zł
1 G
5253,30 zł
2.5 G
10 296,00 zł
5 G
15 227,55 zł
10 G
22 581,00 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6738425-100MG
1813,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1813,50 zł
250 MG
2597,40 zł
500 MG
4095,00 zł
1 G
5253,30 zł
2.5 G
10 296,00 zł
5 G
15 227,55 zł
10 G
22 581,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.05
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6738425-100MG
1813,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(3-chlorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10ClN.ClH/c6-5-1-4(2-5)3-7;/h4-5H,1-3,7H2;1H
Klucz InChI
NSDKOZQBGQFMEF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738425
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)