Merck
ENAH315520AB
Enamine
cycloheptanecarboximidamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.69
Numer MDL:
Iupac Name
cycloheptanecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.ClH/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7;/h1-6,9-10H2;1H
Klucz InChI
YRVYQGAAUSKLQY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738357
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738357
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)