Merck
ENAH315520A2
Enamine
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-6-amine dihydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1887,30 zł
100 MG
2712,15 zł
250 MG
3788,55 zł
500 MG
5853,60 zł
1 G
7438,95 zł
2.5 G
14 400,45 zł
5 G
21 204,00 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6735090-50MG
1887,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1887,30 zł
100 MG
2712,15 zł
250 MG
3788,55 zł
500 MG
5853,60 zł
1 G
7438,95 zł
2.5 G
14 400,45 zł
5 G
21 204,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.13
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6735090-50MG
1887,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-6-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c1-11-5-6-2-3-7(9)4-8(6)10-11;;/h5,7H,2-4,9H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
HIKSBFXHMWPQEO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735090
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735090
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)