Merck
ENAH31552077
Enamine
3-methyl-3,10-diazabicyclo[4.3.1]decan-4-one hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.7
Numer MDL:
Iupac Name
3-methyl-3,10-diazabicyclo[4.3.1]decan-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O.ClH/c1-11-6-8-4-2-3-7(10-8)5-9(11)12;/h7-8,10H,2-6H2,1H3;1H
Klucz InChI
ISNOOQUTHQEPEH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737932
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737932
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)