Merck
ENAH31552003
Enamine
2-[5-(aminomethyl)oxolan-3-yl]acetamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.66
Numer MDL:
Iupac Name
2-(5-(aminomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.ClH/c8-3-6-1-5(4-11-6)2-7(9)10;/h5-6H,1-4,8H2,(H2,9,10);1H
Klucz InChI
RBYSGKYNGPJIAZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736649
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736649
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)