Merck
ENAH31551F21
Enamine
4-chloro-5,6-dimethylpyridin-3-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-5,6-dimethylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-4-5(2)10-3-6(9)7(4)8/h3H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
OSNFACXQDPPIKH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738841
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738841
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)