Merck
ENAH31551ED7
Enamine
rac-ethyl (1R,2R,4R,5R)-5-aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.71
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl (1R,2R,4R,5R)-5-aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c1-2-13-10(12)8-4-7-3-6(8)5-9(7)11;/h6-9H,2-5,11H2,1H3;1H/t6-,7-,8-,9-;/m1./s1
Klucz InChI
CYAWTROEXZAWSM-SHJDMIRESA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736469
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736469
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)