Merck
ENAH31551BED
Enamine
2-(4-tert-butylphenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.78
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-(tert-butyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H21N.ClH/c1-12(2,3)10-6-8-11(9-7-10)13(4,5)14;/h6-9H,14H2,1-5H3;1H
Klucz InChI
IDRJWSZVLFYINT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731989
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731989
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)