Merck
ENAH31551B23
Enamine
6-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(2,2,2-trifluoroethyl)hexanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.44
Numer MDL:
Iupac Name
6-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2-(2,2,2-trifluoroethyl)hexanoic acid
Inchi Code
1S/C23H24F3NO4/c24-23(25,26)13-15(21(28)29)7-5-6-12-27-22(30)31-14-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-4,8-11,15,20H,5-7,12-14H2,(H,27,30)(H,28,29)
Klucz InChI
XLLTVSXFLNSSJY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490016
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490016
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)