Merck
ENAH31551AB4
Enamine
sodium but-3-ene-1-sulfonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
Numer MDL:
Iupac Name
sodium but-3-ene-1-sulfonate
Inchi Code
1S/C4H8O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2H,1,3-4H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
CLHCNMDWVLGXID-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488633
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488633
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)