Merck
ENAH3155193B
Enamine
2-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazine
Wybierz wielkość
50 MG
3232,80 zł
100 MG
4168,80 zł
250 MG
5859,45 zł
500 MG
9112,05 zł
1 G
11 621,70 zł
2.5 G
22 596,30 zł
5 G
33 342,75 zł
10 G
49 330,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6186280-50MG
3232,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
3232,80 zł
100 MG
4168,80 zł
250 MG
5859,45 zł
500 MG
9112,05 zł
1 G
11 621,70 zł
2.5 G
22 596,30 zł
5 G
33 342,75 zł
10 G
49 330,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.01
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6186280-50MG
3232,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2/c7-3-4-5(6(8,9)10)12-2-1-11-4/h1-2H,3H2
Klucz InChI
PDJAQWQRBJDVNK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6186280
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6186280
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)