Merck
ENAH31551908
Enamine
ethyl 1-cyanopyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.2
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl cyanoprolinate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-2-12-8(11)7-4-3-5-10(7)6-9/h7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
BVHFLNCWVOGCNV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5076758
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5076758
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)