Merck
ENAH3050A251
Enamine
tert-butyl N-[4-(1-cyano-1-methylethyl)phenyl]carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.34
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(1-cyano-1-methylethyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H20N2O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-12-8-6-11(7-9-12)15(4,5)10-16/h6-9H,1-5H3,(H,17,18)
Klucz InChI
MOVVYXRWNBTPRZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1880617