Merck
ENAH30507A6C
Enamine
1-benzyl-3-(chloromethyl)piperidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.75
Numer MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-(chloromethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C13H18ClN/c14-9-13-7-4-8-15(11-13)10-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13H,4,7-11H2
Klucz InChI
SHRHCPIREAQQDY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1870319
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)