Merck
ENAH304FDCAB
Enamine
4-(3-ethylphenoxy)piperidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.3
Numer MDL:
Iupac Name
4-(3-ethylphenoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-2-11-4-3-5-13(10-11)15-12-6-8-14-9-7-12/h3-5,10,12,14H,2,6-9H2,1H3
Klucz InChI
IWAHVJYZHNJWPG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1829130
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)