Kluczowe dokumenty
ENAH304EF6A9
Enamine
3-(trifluoromethyl)azetidine-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.6
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)azetidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H5ClF3NO2S/c5-12(10,11)9-1-3(2-9)4(6,7)8/h3H,1-2H2
Klucz InChI
GTRKEEPTKFISQX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612385
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)