Merck
ENAH3049960F
Enamine
methyl 7-ethyl-1,5-dioxaspiro[2.4]heptane-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 7-ethyl-1,5-dioxaspiro[2.4]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O4/c1-3-6-4-12-5-9(6)7(13-9)8(10)11-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
QAQOOVYPLWYRNM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-700468
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)