Merck
ENAH30497DD1
Enamine
4-nitro-N-[(1r,3r)-3-(aminomethyl)cyclobutyl]benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.32
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-((1r,3r)-3-(aminomethyl)cyclobutyl)-4-nitrobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H15N3O4S/c12-7-8-5-9(6-8)13-19(17,18)11-3-1-10(2-4-11)14(15)16/h1-4,8-9,13H,5-7,12H2/t8-,9-
Klucz InChI
PMAGVXXTCWTNHS-KYZUINATSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168080
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)