Merck
ENAH304876C5
Enamine
ethyl 4-amino-2-hydroxybutanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 4-amino-2-hydroxybutanoate
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-2-10-6(9)5(8)3-4-7/h5,8H,2-4,7H2,1H3
Klucz InChI
KSCZLCFMSHHFAK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-682604
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)