Merck
ENAH30479F0E
Enamine
1-[(2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-methylpentanoyl]piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.44
Numer MDL:
Iupac Name
1-{(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-methylpentanoyl}-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H30N2O5/c1-11(2)10-13(18-16(23)24-17(3,4)5)14(20)19-8-6-12(7-9-19)15(21)22/h11-13H,6-10H2,1-5H3,(H,18,23)(H,21,22)/t13-/m0/s1
Klucz InChI
FMUHXOODFSGABP-ZDUSSCGKSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303161
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)