Merck
ENAH304770C6
Enamine
8-fluoro-2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.62
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
8-fluoro-2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10FNO3.ClH/c8-7(5(10)11)2-9-1-6(7)3-12-4-6;/h9H,1-4H2,(H,10,11);1H
Klucz InChI
FESWSZFHTYTCIC-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262797
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)