Merck
ENAH304750D1
Enamine
2-fluoro-3-hydrazinylbenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.14
Numer MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-hydrazinylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2/c8-6-4(7(11)12)2-1-3-5(6)10-9/h1-3,10H,9H2,(H,11,12)
Klucz InChI
NOXZITYQRAJJEW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245741
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)