Merck
ENAH3047318C
Enamine
2-(ethanesulfonyl)-1H-1,3-benzodiazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.26
Numer MDL:
Iupac Name
2-(ethylsulfonyl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C9H10N2O2S/c1-2-14(12,13)9-10-7-5-3-4-6-8(7)11-9/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
XIBYQDHWUOXOEU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236466
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)