Merck
ENAH3047152C
Enamine
7-(difluoromethyl)-5-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.69
Numer MDL:
Iupac Name
7-(difluoromethyl)-5-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C14H8ClF2N3O/c15-12(21)9-7-18-20-11(13(16)17)6-10(19-14(9)20)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,13H
Klucz InChI
GHMRATQJEXMGOX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228572
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)