Merck
ENAH30470972
Enamine
8-bromo-3-(2-methylpropyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
8-bromo-3-isobutyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[b][1,4]diazepin-2-one
Inchi Code
1S/C13H17BrN2O/c1-8(2)5-9-7-15-11-4-3-10(14)6-12(11)16-13(9)17/h3-4,6,8-9,15H,5,7H2,1-2H3,(H,16,17)
Klucz InChI
RNOBCTPUISZTJF-UHFFFAOYSA-N
Purity
94
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224016
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)