Merck
ENAH3046AEBA
Enamine
2-(4-methylphenyl)oxan-3-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-methylphenyl)tetrahydro-2H-pyran-3-ylamine
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-9-4-6-10(7-5-9)12-11(13)3-2-8-14-12/h4-7,11-12H,2-3,8,13H2,1H3
Klucz InChI
YGUNMMBWGALCAF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96865
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)