Merck
ENAH30468DCF
Enamine
2-aminopropanethioamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.18
Numer MDL:
Iupac Name
2-aminopropanethioamide
Inchi Code
1S/C3H8N2S/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H2,5,6)
Klucz InChI
DFOUVXZLAJTTNU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84679
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)