Merck
ENAH304647A2
Enamine
3-amino-N-(2-methoxyethyl)propanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
Numer MDL:
Iupac Name
3-amino-N-(2-methoxyethyl)propanamide
Inchi Code
1S/C6H14N2O2/c1-10-5-4-8-6(9)2-3-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
YGAGDVBSBLXYNT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52376
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)